Вход в электронный каталог
Имя пользователя: 
Пароль:
Логин
Новый пользователь
Зарегистрироваться
Забыли пароль?
Украинская версия
  PRODUKTSUCHE
Вопрос ?  
  Нужна помощь?
У Вас есть вопросы ?
Тел.:+380 44 494 42 42
Факс:+380 44 494 42 42
info@hlr.com.ua
ХИМЛАБОРРЕАКТИВ ООО
ул. Щелковская, 8
07400 Бровары, Киевская обл.
Тел.:+380 44 494 42 42
Факс:+380 44 494 42 42
Служба технической поддержки
Тел.:+380 44 593-77-70
Minizentrifuge   
Fisherbrand® мини-центрифуги
Экономичная мини-центрифуга для широкого круга применений, например, - микрофильтрация проб ВЭЖХ, сепарирование клеток и т.п. В комплект поставки входит 2 сменных ротора, - для микропробирок и ПЦР-стрипов.
o    Запуск или остановка вращения ротора активируется закрытием или открытием крышки;
o    Скорость вращения ротора -  6000 об./мин.;
o    Центробежное ускорение - 2000 G;
o    Стандартный ротор: 6 x 1.5/2.0 мл пробирки (6 x 0.4/0.2 мл пробирки с помощью адаптеров, входящих в комплект поставки);
o    ПЦР-стрип-ротор: два 8 x 0.2 мл ПЦР-полоски, или в сумме -  16 x 0.2 мл пробирок;
o    Крышка из прозрачного поликарбоната обеспечивает отличную видимость в работе;
o    Нескользящие резиновые ножки;
    • Размеры, диаметр/высота: 14/11 см.
Комплект поставки: мини-центрифуга,  стандартный ротор, ПЦР-стрип-ротор, и 6 адаптеров для 0.4 / 0.5 мл пробирок
.
Мини-центрифуга Fisherbrand®.
Тип
Шт./уп.
Кат.
EUR
Мини-центрифуга Fisherbrand, 2 ротора и адаптеры
1
3153793
Цена
Ротор 6-позиционный (6 x 0.2/0.5 мл)
1
3153788
ПЦР-стрип-ротор (8 x 0.2 мл или 16 x 0.2 млl)
1
3153789
Адаптер для микропробирок 0.5/0.6 мл
6
3153790
Адаптер для микропробирок 0.4/0.25 мл
6
3153791
Адаптер для микропробирок 0.2 мл
6
3153792
ХИМЛАБОРРЕАКТИВ ООО - ул. Щелковская, 8 - 07400 Бровары, Киевская обл. - Tel +380 44 494 42 42 - Fax. +380 44 494 42 42 - info@hlr.com.ua
Copyright © 2011 Thermo Fisher Scientific Inc.