Виалы Fisherbrand® ND8, ND11 и ND20 с обжимным горлышком (Crimp Neck Vials).
Мы предлагаем широкий выбор виал с обжимным горлышком ND8.
· с различными объемами;
· с плоским, круглым или коническим дном;
· из бесцветного стекла или янтарного цвета;
· с различными типами крышек;
· почти для всех типов автосамплеров.
Виалы изготовлены из стекла 1-ого гидролитического класса, с хорошей устойчивостью к действию кислых и нейтральных растворов. Из-за довольно низкого содержания щелочных элементов, оно также устойчиво к действию щелочных растворов. Повышенная поверхностная плотность этого стекла обусловливает повышенное гидролитическое сопротивление и низкий коэффициент температурного расширения даже при высоких температурах.
Виалы Fisherbrand® с обжимным горлышком ND8, и соответствующие крышки.
Виалы с обжимным горлышком ND8 бывают в различном исполнении и различного объема, например, - для приборов CTC A200S, Beckman, Carlo Erba, Dynatech, Fisons, Gilson, Agilent, VWR (Merck®) / Хитачи, Perkin Элмер, Shimadzu, Spark, Unicam и т.д. Виалы, на передней стороне ПП-упаковки которых помещен знак «CleanPack», были упакованы в сертифицированном чистом помещении класса 10,000.
8-миллиметровые алюминиевые обжимные крышки бывают с различными вставками («лайнерами», liners):
· из натурального каучука – такие крышки предполагают многократное запечатывание;
· из силикона, -  самого чистого синтетического эластомера, что предполагает их применение для запечатывания «критических образцов». Температурная стойкость силикона - от-60 °C до 200 °C;
· из силикона с PTFE с обеих сторон для минимизации повреждения вставки при пробоотборе.
Вставки из других материалов, - по запросу клиента.
Виалы Fisherbrand® с обжимным горлышком ND8
Тип
Емкость,
мл
Размеры,
мм
Шт. / упак.
Кат. №.
EUR
Бесцветное стекло, плоское дно
0.8
30x8.2
100
3205407
Price Info
Бесцветное стекло, плоское дно
0.7
40x7
10x100
3205409
Янтарное стекло, плоское дно
0.7
40x7
10x100
3205410
Бесцветное стекло, круглое дно
0.3
31.5x5.5
10x100
3205406
Бесцветное стекло, коническое дно
0.3
31.5x5.5
10x100
3205411
Бесцветное стекло, плоское дно
1.2
40x8.2
100
3205412
Янтарное стекло, плоское дно
1.2
40x8.2
100
3205413
Бесцветное стекло, коническое дно
0.7
40x7
10x100
3205408
Янтарное стекло, коническое дно
0.7
40x7
10x100
3205405
Янтарное стекло, коническое дно
0.4
30x7
10x100
3146109
Алюминиевые обжимные крышки Fisherbrand® 8 мм (Aluminium Crimp Caps), с септой.
8-мм алюминиевые обжимные крышки бывают с различными вставками («лайнерами», liners):
· из натурального каучука – такие крышки предполагают многократное запечатывание;
· из силикона, -  самого чистого синтетического эластомера, что предполагает их применение для запечатывания «критических образцов». Температурная стойкость силикона - от-60 °C до 200 °C;
· из силикона с PTFE с обеих сторон для минимизации повреждения вставки при пробоотборе.
Вставки из других материалов, - по запросу клиента. 
Алюминиевые обжимные крышки Fisherbrand® 8 мм  с септой.
Тип
Толщина,
мм
Твердость
Шт. / упак.
Кат. №.
EUR
Натуральная резина / бутил / TEF
1.0
45° по Шору A
100
3205140
Price Info
Натуральная резина / TEF (Agilent Quality)
1.0
60° по Шору A
100
3205142
Силикон белый / PTFE красный UltraClean
1.3
45° по Шору A
100
3205141
PTFE красный / силикон белый / PTFE красный
1.0
45° по Шору A
100
3205139
Силикон белый / PTFE красный, шлицовка
1.3
45° по Шору A
100
3205143
Другие комбинированные крышки Fisherbrand® для виал с обжимным горлышком ND8. 
·     Нажимная полиэтиленовая крышка (3146124) с утонченной точкой прокола для виал с обжимным горлышком и микровиал ND8;
  • Недорогая альтернатива для запечатывания некритических анализов; крышка не содержит септы, а только утончение в сплошном материале в предполагаемом месте прокола.
Другие комбинированные крышки Fisherbrand® для виал с обжимным горлышком ND8.
Тип
Материал септы
Твердость
Шт. / упак.
Кат. №.
EUR
Нажимная ПЭ-крышка, голубая
Утончение в месте прокола.
100
3146124
Price Info
ПЭ, бесцветный, 9 x 5.9 мм,
отверстие - 4 мм
Натуральная резина кр.- оранж. /
 TEF бесцветный 1.0 мм.
60° по Шору A
100
3146125
ПЭ, бесцветный, 9 x 5.9 мм,
отверстие - 4 мм
Силикон белый /
PTFE красный 1.3 мм.
45° по Шору A
100
3146126
Виалы Fisherbrand® с обжимным горлышком ND11, микровставки и крышки.
  • Стандартные виалы для ГХ и ВЭЖХ;
  • Широкое горлышко, - удобно наполнять виалу;
  • Возможна поставка виал со штрих-кодом, и с установленной обжатой крышкой;
  • Широкий выбор микровставок и микровиал;
  • Микролитровые виалы (3124595) для пробоподготовки (реакции, концентрирование), или как альтернатива коническим микровиалам.
Виалы со вставками.
Виалы Fisherbrand® с обжимным горлышком ND11
Тип
Емкость,
мл
Размер,
мм
Шт. / упак.
Кат. №.
EUR
Бесцветное стекло, узкое горлышко
1.5
32x11.6
100
3205455
Price Info
Бесцветное стекло, широкое горлышко
1.5
32x11.6
100
3125619
Бесцветное стекло, широкое горлышко, ярлык и градуировка
1.5
32x11.6
100
3205459
Янтарное стекло, широкое горлышко, ярлык и градуировка
1.5
32x11.6
100
3205460
Микролитровая виала, с 15-мкл внутренним конусом
1.1
32x11.6
100
3124595
Микролитровая виала, бесцветное стекло, конус
1.1
32x11.6
100
3205456
Виала с обжимным горлышком со встроенной микровставкой
0.2
32x11.6
100
3205463
TopSert, виала TPX, б/ц стекло, встроенная стекл. микровставка
0.2
32x11.6
100
3124628
TopSert, виала TPX, янтарн. стекло, встроен. стекл. микровставка
0.2
32x11.6
100
3146110
Микровставки Fisherbrand® для виал с широким горлышком
Тип
Емкость,
мл
Размер,
мм
Шт. / упак.
Кат. №.
EUR
Бесцветное стекло, конический верх, 15 мм
0.1
31x6
10x100
3205119
Price Info
Бесцветное стекло, с пластиковой пружиной
0.1
29x5.7
10x100
3205125
Бесцветное стекло, плоское дно
0.2
31x6
10x100
3205136
Бесцветное стекло, конический верх, 12 мм
0.1
31x6
10x100
3205127
Алюминиевые обжимные крышки Fisherbrand® 11 мм, с септой. 
Алюминиевые обжимные крышки Fisherbrand® 11 мм, с септой. 
Тип
Толщина,
мм
Твердость
Шт. / упак.
Кат. №.
EUR
PTFE
0.25
53° по Шору D
100
3205451
Price Info
Натуральная резина кр.-оранж. / бутил / TEF
1.0
45° по Шору A
100
3205448
Натуральная резина кр.-оранж. / TEF (Agilent Quality)
1.0
60° по Шору A
100
3125620
Натуральная резина кр.-оранж. / бутил / TEF
1.3
45° по Шору A
100
3205454
PTFE серый / бутил красный / PTFE серый
1.3
55° по Шору A
100
3205453
Силикон белый / PTFE красный / UltraClean
1.3
45° по Шору A
100
3205447
PTFE красный / силикон белый / PTFE красный
1.0
45° по Шору A
100
3205446
Силикон белый / PTFE голубой, кросс-шлицовка
1.5
55° по Шору A
100
3205452
Магнитные обжимные крышки Fisherbrand® 11mm, с септой (для автосамплеров CTC и TriPlus).
Магнитные обжимные крышки Fisherbrand® 11mm, с септой
Тип
Толщина,
мм
Твердость
Шт. / упак.
Кат. №.
EUR
Силикон белый / PTFE красный / UltraClean
1.3
45° по Шору A
100
3205449
Price Info
PTFE красный / силикон белый / PTFE красный
1.0
45° по Шору A
100
3205450
Другие комбинированные крышки Fisherbrand® для виал с обжимным горлышком ND11. 
·     Синяя нажимная полиэтиленовая крышка (3146112) с утонченной точкой прокола для виал с обжимным горлышком и виал с пружинным стопорным кольцом (Snap Ring Vials) ND11;
Недорогая альтернатива для запечатывания некритических анализов; крышка не содержит септы, а только утончение в сплошном материале в предполагаемом месте прокола.
Другие комбинированные крышки Fisherbrand® для виал с обжимным горлышком ND11: полиэтилен, прозрачные.
Тип
Материал септы
Толщина,
мм
Твердость
Шт. / упак.
Кат. №.
EUR
Нажимная ПЭ-крышка, голубая
Утончение в месте прокола
100
3146112
Price Info
ПЭ, бесцветный, 13 x 7.5 мм, отверстие – 4.5 мм 
Натуральная резина кр.- оранж. /  TEF прозрачный
1.0
60° по Шору A
100
3205505
ПЭ, бесцветный, 13 x 7.5 мм, отверстие – 4.5 мм 
Силикон белый /
PTFE красный
1.3
55° по Шору A
100
3205506
Fisherbrand® “Headspace” виалы ND20, и крышки
Наши «Headspace» виалы изготовлены из первого гидролитического стекла, и различаются по объему, типу и длине горлышка и исполнению дна. Для облегчения выбора мы приводим информацию о совместимости виал с определенными типами автосамплеров. Помимо корректного выбора септы, также важно правильно выбрать обжимную крышку.
Крышки в «Headspace» исполнении – это безопасные крышки для анализа, которые должны предотвратить взрыв виалы в случае слишком высокого внутреннего давления. Они имеют специальные приспособления (типа аварийных клапанов), которые открываются при внутреннем давлении в виале 3.0 ± 0.5 Бар, предохраняя ее, таким образом, от разрушения. Такая конструкция соответствует патентованной крышке со сбросом избыточного давления PERKIN ELMER (Pressure Release Seal), состоящей из алюминиевой крышки с разрезом, металлической звездообразной прокладки и вставки с зажимами. Система сбрасывает избыточное давление в виале только при условии использования крышки такого рода.
Fisherbrand® Headspace виалы ND20
Тип
Емкость,
мл
Размер,
мм
Шт. / упак.
Кат. №.
EUR
Clear glass, HS-Crimp Neck, rounded bottom
(Perkin Elmer)
5
38.25x22
100
3205095
Price Info
Clear glass, DIN-Crimp Neck, rounded bottom
(Carlo Erba, CTC, Fisons, Varian, CP)
10
46x22.5
100
3205554
Amber glass, DIN-Crimp Neck, rounded bottom
(Carlo Erba, CTC, Fisons, Varian, CP)
10
46x22.5
100
3146113
Clear glass, DIN-Crimp Neck, flat bottom
(Carlo Erba, Dani, Fisons, Agilent)
10
46x22.5
100
3205550
Clear glass, HS-Crimp Neck, rounded bottom
(Perkin Elmer)(also in amber glass available)
20
75.5x23
100
3205121
Clear glass, HS-Crimp Neck, rounde bottom, with label and graduation lines (Perkin Elmer)
20
75.5x23
100
3205548
Clear glass, DIN-Crimp Neck, flat bottom
(Carlo Erba, Dani, Fisons, Agilent)
20
75.5x22.5
100
3205551
Clear glass, DIN-Crimp Neck, rounded bottom
(CTC PAL, Varian, Gerstel, Atas, Shimadzu, TriPlus HS)
20
75.5x22.5
100
3205092
Amber glass, DIN-Crimp Neck, rounded bottom
(CTC PAL, Varian, Gerstel, Atas, Shimadzu, TriPlus HS)
20
75.5x22.5
100
3146114
Clear glass, DIN-Crimp Neck, flat bottom (Varian)
5
38x20
100
3205552
Clear glass, DIN-Crimp Neck, flat bottom (Varian)
10
54.5x23
100
3205553
Алюминиевые обжимные колпачки 20 мм Fisherbrand®,  с септой 
Алюминиевые обжимные колпачки 20 мм Fisherbrand®, с септой
Тип
Толщина, мм
Твердость
Дизайн колпачка
Шт. / упак.
Кат. №.
EUR
Бутил, темно-серый
3.0
55° по Шору A
Станд. колпачок с отверстием в центре
100
3205094
Price Info
Бутил / PTFE
3.0
50° по Шору A
Станд. колпачок с отверстием в центре
100
3205123
Pharma-Fix-Septa, Бутил / PTFE
3.0
55° по Шору A
Станд. колпачок с отверстием в центре
100
3205531
Pharma-Fix-Septa, силикон синий / PTFE серый, UltraClean
3.0
45° по Шору A
Станд. колпачок с отверстием в центре
100
3205544
Силикон синий прозрачный / PTFE белый, UltraClean
3.0
45° по Шору A
Станд. колпачок с отверстием в центре
100
3205122
Силикон булый / PTFE бежевый
(
Agilent HT Quality)
3.25
45° по Шору A
Станд. колпачок с отверстием в центре
100
3205539
Силикон белый / алюминиевая серебристая фольга
3.0
50° по Шору A
Станд. колпачок с отверстием в центре
100
3205537
Бутил, темно-серый
3.0
55° по Шору A
Headspace Cap
100
3205533
Бутил / PTFE
3.0
50° по Шору A
Headspace Cap
100
3205532
Pharma-Fix-Septa, Бутил / PTFE
3.0
50° по Шору A
Headspace Cap
100
3205535
Pharma-Fix-Septa, силикон синий / PTFE серый, UltraClean
3.0
45° по Шору A
Headspace Cap
100
3205545
Силикон синий прозрачный / PTFE белый, UltraClean
3.0
45° по Шору A
Headspace Cap
100
3205534
Силикон булый / PTFE бежевый
(
Agilent HT Quality)
3.25
45° по Шору A
Headspace Cap
100
3205538
Силикон белый / алюминиевая серебристая фольга
3.0
50° по Шору A
Headspace Cap
100
3205536
Магнитные обжимные колпачки Fisherbrand® 20 мм с септой, отверстие – 8 мм.
  • 8 мм отверстие для оборудования производителей CTC PAL, Varian, Gerstel, Atas, Shimadzu, TriPlus HS;
  • Возможна поставка с 5 мм отверстиями.
Магнитные обжимные колпачки Fisherbrand® 20 мм с септой, отверстие – 8 мм.
Тип
Толщина, мм
Твердость
Шт. / упак.
Кат. №.
EUR
Бутил, темно-серый
3.0
55° по Шору A
100
3205541
Price Info
Бутил / PTFE
3.0
50° по Шору A
100
3205542
Pharma-Fix-Septa, Бутил / PTFE
3.0
50° по Шору A
100
3205543
Pharma-Fix-Septa, силикон синий / PTFE серый, UltraClean
3.0
45° по Шору A
100
3205546
Pharma-Fix-Septa, силикон синий / PTFE серый, UltraCleanPharma-Fix-Septa, Silicone blue / PTFE grey, UltraClean(биметаллический колпачок)
3.0
45° по Шору A
100
3205579
Pharma-Fix-Septa, силикон синий прозрачный / PTFE белый
3.0
45° по Шору A
100
3205540
Другие колпачки Fisherbrand®  20 мм
Крышки с частичным центральным или полным открытием.
Другие колпачки Fisherbrand®  20 мм
Тип
Шт. / упак.
Кат. №.
EUR
Обжимной алюминиевый колпачок, 20 мм, отверстие
1000
3205577
Price Info
20 мм бутиловая инъекционная пробка, серая, без обжимного колпачка
(рекомендовано
Perkin-Elmer)
100
3205124
Ручные устройства для установки и снятия колпачков.
Fisherbrand предлагает широкий выбор лабораторных обжимных щипцов (кримперов) и устройств для снятия колпачков (декапперов). Сюда входят обычные приспособления для работы с колпачками диаметром от 7.5 до 32 мм, и кримперы для специальных колпачков, таких как Flip Top/Flip Off или Flip Tear Up. Кримперы имеют специальный дизайн для применения в лабораториях и химически-устойчивое покрытие. Их зажим изготовлен из специального твердого сплава, что обусловливает его длительный срок службы. Все кримперы допускают регулировку силы конечного зажима с помощью специального болта на ручке; помимо этого, в 11-, 13- и  20-мм кримперах есть возможность регулировки высоты зажимного блока 6-гранным шлицом на блоке. Таким образом, пользователь может регулировать параметры зажима в зависимости от типа и толщины горлышка виалы и типа и толщины септы.
Кримперы и декапперы.
Тип
Шт. / упак.
Кат. №.
EUR
Кримпер для 8-мм обжимного колпачка
1
3205144
Price Info
Кримпер для 11-мм обжимного колпачка
1
3124601
Кримпер для 13-мм обжимного колпачка
1
3205495
Кримпер для 20-мм обжимного колпачка
1
3205581
Декаппер для 8-мм обжимного колпачка
1
3205145
Декаппер для 11-мм обжимного колпачка
1
3205582
Декаппер для 13-мм обжимного колпачка
1
3205497
Декаппер для 20-мм обжимного колпачка
1
3205519