Виалы Fisherbrand® ND8, ND11 и ND20 с обжимнымгорлышком (Crimp Neck Vials).
Мы предлагаем широкий выбор виал с обжимным горлышком ND8.
· с различными объемами;
· с плоским, круглым или коническим дном;
· из бесцветного стекла или янтарного цвета;
· с различными типами крышек;
· почти для всех типов автосамплеров.
Виалы изготовлены из стекла 1-ого гидролитического класса, с хорошей устойчивостью к действию кислых и нейтральных растворов. Из-за довольно низкого содержания щелочных элементов, оно также устойчиво к действию щелочных растворов. Повышенная поверхностная плотность этого стекла обусловливает повышенное гидролитическое сопротивление и низкий коэффициент температурного расширения даже при высоких температурах. |
Виалы Fisherbrand® с обжимным горлышком ND8, и соответствующие крышки
Виалы с обжимным горлышком ND8 бывают в различном исполнении и различного объема, например, - для приборов CTC A200S, Beckman, Carlo Erba, Dynatech, Fisons, Gilson, Agilent, VWR (Merck®) / Хитачи, Perkin Элмер, Shimadzu, Spark, Unicam и т.д. Виалы, на передней стороне ПП-упаковки которых помещен знак «CleanPack», были упакованы в сертифицированном чистом помещении класса 10,000. 8-миллиметровые алюминиевые обжимные крышки бывают с различными вставками («лайнерами», liners):
Вставки из других материалов, - по запросу клиента |
![]() |
Виалы Fisherbrand® с обжимным горлышком ND8 |
|||||||
Тип |
Емкость, |
Размеры, мм |
Шт. / упак. |
Кат. №. |
EUR |
|
|
Бесцветное стекло, плоское дно |
0.8 |
30x8.2 |
100 |
3205407 |
|
|
|
Бесцветное стекло, плоское дно |
0.7 |
40x7 |
10x100 |
3205409 |
|
|
|
Янтарное стекло, плоское дно |
0.7 |
40x7 |
10x100 |
3205410 |
|
|
|
Бесцветное стекло, круглое дно |
0.3 |
31.5x5.5 |
10x100 |
3205406 |
|
|
|
Бесцветное стекло, коническое дно |
0.3 |
31.5x5.5 |
10x100 |
3205411 |
|
|
|
Бесцветное стекло, плоское дно |
1.2 |
40x8.2 |
100 |
3205412 |
|
|
|
Янтарное стекло, плоское дно |
1.2 |
40x8.2 |
100 |
3205413 |
|
|
|
Бесцветное стекло, коническое дно |
0.7 |
40x7 |
10x100 |
3205408 |
|
|
|
Янтарное стекло, коническое дно |
0.7 |
40x7 |
10x100 |
3205405 |
|
|
|
Янтарное стекло, коническое дно |
0.4 |
30x7 |
10x100 |
3146109 |
|
|
![]() |
Микровставки Fisherbrand® для виал с навинчивающейся крышкой |
Микровставки Fisherbrand® для виал с навинчивающейся крышкой |
|||||||
Тип | Емкость, мл. | Размеры, мм | Шт./уп. | Кат. № | EUR | CDC | |
Прозрачное стекло, коническое дно, 15 мм | 0,1 | 31x5 | 10x100 | 3205132 | Preis Info | 406 | |
Прозрачное стекло, встроенная пластиковая пружина | 0,1 | 29x5 | 10x100 | 3205134 | 406 | ||
Прозрачное стекло, с металлической пружиной | 0,1 | 27,5x4 | 10x100 | 3205574 | 406 | ||
Прозрачное стекло (треубется металлическая пружина!) |
0,1 | 27,5x4 | 10x100 | 3205575 | 406 | ||
Прозрачное стекло, коническое дно, 9 мм | 0,1 | 31x5 | 10x100 | 3205112 | 406 | ||
Прозрачное стекло, плоское дно | 0,2 | 31x5 | 10x100 | 3146115 | 406 | ||
Металлическая пружина для микровставок 3205575 | 0,1 | 36x5 | 10x100 | 3205576 | 406 |
Навинчивающиеся крышки Fisherbrand® 8 мм с септой Крышки UltraCleanTM имеют септу из силикона/PTFE специальной, очень высокой степени чистоты. Каждый производственный лот крышек проходит ГХ-контроль на предмет содержания летучих веществ, которые могут вызвать появление ложных пиков в спектрах пользователя. За небольшую дополнительную плату хроматограмму вышеупомянутого ГХ-контроля можно получить вместе с приобретаемыми крышками. Они рекомендуются к использованию при выполнении наиболее ответственных ГХ-анализов. Другие навинчивающиеся крышки ND8 с открытым/закрытым верхом доступны по запросу! |
![]() |
Навинчивающиеся крышки Fisherbrand® 8 мм с септой | |||||||
Тип | Жесткость | Шт./уп. | Кат.№ | EUR | CDC | ||
Резина натуральная кр.-оранжевая / TEF прозрачный, 1.3 мм | 60° по Шору A | 100 | 3125618 | Preis Info | 406 | ||
Бутил красный / PTFE серый, 1.3 мм | 55° по Шору A | 100 | 3205419 | 406 | |||
Силикон белый / PTFE красный UltraClean™, 1.3 мм | 45° по Шору A | 100 | 3205113 | 406 | |||
Силикон кремовый / PTFE красный UltraClean™, 1.5 мм | 55° по Шору A | 100 | 3205418 | 406 | |||
PTFE красный / силикон белый / PTFE красный, 1.00 мм | 45° по Шору A | 100 | 3205417 | 406 |
Навинчивающиеся крышки Fisherbrand® 8 мм, без септы | |||||||
Тип | Материал | Шт./уп | Кат. № | EUR | CDC | ||
Черная, с отверстием |
Полипропилен | 100 | 3205401 | Preis Info | 406 | ||
Черная, сплошной верх | Полипропилен | 100 | 3205402 | 406 | |||
Белая, с отверстием |
Полипропилен | 100 | 3205404 | 406 | |||
Белая, сплошной верх | Полипропилен | 100 | 3205403 | 406 |
Септы Fisherbrand® для навинчивающихся крышек ND8 | |||||||
Тип | Толщина, мм | Жесткость | Шт./уп. | Кат. № | EUR | CDC | |
«PTFE virginal» (только в разобранном виде) | 0,25 | 53° по Шору D | 1000 | 3205131 | Preis Info | 406 | |
Силикон синий прозрачный / PTFE белый | 1,3 | 45° по Шору A | 1000 | 3205138 | 406 | ||
Силикон белый / PTFE синий, шлицованный (только в разобранном виде) |
0,9 | 55° по Шору A | 1000 | 3205137 | 406 | ||
Резина натуральная кр.-оранжевая / TEF прозрачный | 1,3 | 60° по Шору A | 1000 | 3146116 | 406 | ||
Бутил красный / PTFE серый | 1,3 | 55° по Шору A | 1000 | 3146117 | 406 |
![]() |
Виалы Fisherbrand® с навинчивающейся крышкой ND 10, микровставки и крышки
|
Виалы Fisherbrand® с навинчивающейся крышкой ND 10 |
|||||||
Тип | Емкость, мл | Размер, мм | Шт./уп. | Кат.№ | EUR | CDC | |
Бесцветное стекло, с широким отверстием | 1,5 | 32x11,6 | 100 | 3205438 | Preis Info | 406 | |
Бесцветное стекло, с широким отверстием, с ярлыком и градуировкой | 1,5 | 32x11,6 | 100 | 3205439 | 406 | ||
Янтарное стекло, с широким отверстием, с ярлыком и градуировкой |
1,5 | 32x11,6 | 100 | 3205440 | 406 |
Микровставки Fisherbrand® для виал с навинчивающейся крышкой ND10 с широким отверстием |
![]() |
Микровставки Fisherbrand® для виал с навинчивающейся крышкой ND10 с широким отверстием | |||||||
Тип | Ескость, мл | Размер, мм | Шт./уп. | Кат.№ | EUR | CDC | |
Прозрачное стекло, коническое дно, 15 мм | 0,1 | 31x6 | 10x100 | 3205119 | Preis Info | 406 | |
Прозрачное стекло, встроенная пластиковая пружина | 0,1 | 29x5,7 | 10x100 | 3205125 | 406 | ||
Прозрачное стекло, плоское дно | 0,2 | 31x6 | 10x100 | 3205136 | 406 | ||
Прозрачное стекло, коническое дно, 12 мм | 0,1 | 31x6 | 10x100 | 3205127 | 406 |
Навинчивающиеся крышки Fisherbrand® ND10, с септой
Крышки UltraCleanTM имеют септу из силикона/PTFE специальной, очень высокой степени чистоты. Каждый производственный лот крышек проходит ГХ-контроль на предмет содержания летучих веществ, которые могут вызвать появление ложных пиков в спектрах пользователя. За небольшую дополнительную плату хроматограмму вышеупомянутого ГХ-контроля можно получить вместе с приобретаемыми крышками. Они рекомендуются к использованию при выполнении наиболее ответственных ГХ-анализов. |
Навинчивающиеся крышки Fisherbrand® ND10, с септой | |||||||
Тип | Толщина, мм | Жесткость | Шт./уп. | Кат.№ | EUR | CDC | |
Резина натуральная кр.-оранжевая / TEF прозрачный | 1,3 | 60° по Шору A | 100 | 3205442 | Preis Info | 406 | |
Силикон белый / PTFE красный UltraClean™ | 1,3 | 45° по Шору A | 100 | 3205443 | 406 | ||
Силикон белый / PTFE бежевый | 1,5 | 45° по Шору A | 100 | 3205441 | 406 | ||
PTFE красный / силикон белый / PTFE красный |
1,0 | 45° по Шору A | 100 | 3205444 | 406 | ||
Силикон белый / PTFE голубой, шлицованный | 1,5 | 55° по Шору A | 100 | 3205445 | 406 |
![]() |
Виалы Fisherbrand® с навинчивающейся крышкой ND13, микровставки и крышки
|
Виалы Fisherbrand® с навинчивающейся крышкой ND13 | |||||||
Тип | Емкость, мл | Размер, мм | Шт./уп. | Кат. № | EUR | CDC | |
Бесцветное стекло | 4 | 45x14,7 | 100 | 3205500 | Preis Info | 406 | |
Бесцветное стекло, с ярлыком и градуировкой | 4 | 45x14,7 | 100 | 3205501 | 406 | ||
Янтарное стекло | 4 | 45x14,7 | 100 | 3205108 | 406 | ||
Янтарное стекло, с ярлыком и градуировкой |
4 | 45x14,7 | 100 | 3205502 | 406 |
Микровставки Fisherbrand® для виал с навинчивающейся крышкой ND13 | |||||||
Тип | Емкость, мл | Размер, мм | Шт./уп. | Кат. № | EUR | CDC | |
Бесцветное стекло, конический верх, нужна пружина | 0,3 | 40x6 | 100 | 3205571 | Preis Info | 406 | |
Металлическая пружина для микровставки |
50x7,5 | 100 | 3205572 | 406 |
Навинчивающиеся крышки Fisherbrand® ND13, с септой Другие навинчивающиеся крышки ND13 с открытым/закрытым верхом доступны по запросу! |
![]() |
Навинчивающиеся крышки Fisherbrand® 13 мм, с септой | |||||||
Тип | Толщина, мм | Жесткость | Шт./уп. | Кат. № | EUR | CDC | |
Бутил красный / PTFE серый | 1,3 | 55° по Шору A | 100 | 3205109 | Preis Info | 406 | |
Силикон кремовый / PTFE красный | 1,5 | 55° по Шору A | 100 | 3205110 | 406 | ||
Резина натуральная / TEF |
1,3 | 60° по Шору A | 100 | 3205504 | 406 | ||
PTFE красный / силикон белый / PTFE красный | 1,0 | 45° по Шору A | 100 | 3205503 | 406 | ||
Силикон белый / PTFE голубой, перекрестно-шлицованный | 1,5 | 55° по Шору A | 100 | 3205507 | 406 |
Навинчивающиеся крышки Fisherbrand® 13 мм, без септы | |||||||
Тип | Материал | Шт./уп. | Кат.№ | EUR | CDC | ||
Черная, с отверстием | Полипропилен | 100 | 3205498 | Preis Info | 406 | ||
Черная, сплошной верх | Полипропилен | 100 | 3205499 | 406 |
Септы Fisherbrand® для навинчивающихся крышек 13 мм | |||||||
Тип | Толщина, мм | Жесткость | Шт./уп. | Кат.№ | EUR | CDC | |
Силикон кремовый / PTFE красный | 1,5 | 55° по Шору A | 1000 | 3205492 | Preis Info | 406 | |
PTFE virginal» (только в разобранном виде) | 0,25 | 53° по Шору A | 1000 | 3205493 | 406 | ||
Резина натуральная / TEF | 1,3 | 60° по Шору A | 1000 | 3146118 | 406 | ||
Бутил красный / PTFE серый | 1,3 | 55° по Шору A | 1000 | 3146119 | 406 | ||
PTFE красный / силикон белый / PTFE красный | 1,0 | 45° по Шору A | 100 | 3146120 | 406 | ||
Силикон белый / PTFE голубой, перекрестно-шлицованный | 1,5 | 55° по Шору A | 100 | 3146121 | 406 |
![]() |
Виалы для парофазного анализа (Headspace) с навинчивающейся крышкой Fisherbrand® ND18, и крышки
|
Виалы для парофазного анализа с навинчивающейся крышкой Fisherbrand® ND18 |
|||||||
Тип |
Емкость, мл |
Размеры, мм |
Шт. / упак. |
Кат. №. |
EUR |
|
|
Бесцветное стекло, круглое дно (Perkin Elmer) |
20 |
75.5x23 |
100 |
3205520 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Полипропиленовые навинчивающиеся крышки для виал 3205520 |
|||||||
Тип |
Толщина, мм |
Жесткость |
Шт. / упак. |
Кат. №. |
EUR |
|
|
Бутил красный / PTFE серый, отверстие – 12 мм |
1.6 |
55° по Шору A |
100 |
3205529 |
|
|
|
Бутил красный / PTFE серый, сплошной верх |
1.6 |
55° по Шору A |
100 |
3205530 |
|
|
|
Силикон голубой прозрачный / PTFE белый, отверстие – 12 мм |
1.7 |
45° по Шору A |
100 |
3205527 |
|
|
|
Силикон голубой прозрачный / PTFE белый, сплошной верх. |
1.7 |
45° по Шору A |
100 |
3205528 |
|
|
Виалы Fisherbrand® с прецизионной резьбой на горлышке ND18, и магнитные навинчивающиеся крышки для оборудования CTC + TriPlus Поскольку магнитные крышки трудно «обжимаются», Fisherbrand ® добавил виалы с навинчивающейся крышкой (10ml + 20ml) и магнитные крышки к приборам CTC и TriPlus в их продуктовый ряд. Такие виалы имеют частую презиционную резьбу на горлышке, так что множество прокручиваний крышки плотно прижимает септу к виале, делая соединение газонепроницаемым. Отверстие по центру крышки разработано таким образом, что подходит как для SPME, так и для стандартного анализа паровой фазы («Headspace analysis»), но и остается достаточно магнитной поверхности для транспортировки заполненной виалы. Крышка имеет плоскую поверхность, что гарантирует, что виала не отсоединится от магнита в момент транспортировки. Отвинчивание крышки от виалы после анализа с целью утилизации содержимого также более удобно. Мы расширили продуктовый ряд наших виал с магнитными навинчивающимися крышками универсальной крышкой со сплошным верхом. Если нужно передавать образец за пределы лаборатории, - его затем не нужно переносить в виалу для анализа; исследование можно проводить в той же, «транспортной» виале! Подтверждено и рекомендовано к применению CTC Analytics! |
![]() |
Fisherbrand® CTC виалы с прецизионной резьбой ND18 |
|||||||
Тип |
Емкость, мл |
Размеры, мм |
Шт. / упак. |
Кат. №. |
EUR |
|
|
Виала с прецизионной резьбой ND18, бесцветное стекло |
10 |
46x22.50 |
100 |
3205523 |
|
|
|
Виала с прецизионной резьбой ND18, янтарное стекло |
10 |
46x22.50 |
100 |
3205525 |
|
|
|
Виала с прецизионной резьбой ND18, бесцветное стекло |
20 |
75.5x22.5 |
100 |
3205524 |
|
|
|
Виала с прецизионной резьбой ND18, янтарное стекло |
20 |
75.5x22.5 |
100 |
3205526 |
|
|
Fisherbrand® магнитные навинчивающиеся крышки ND18, с септой |
|||||||
Тип |
Толщина, мм |
Жесткость |
Шт. / упак. |
Кат. №. |
EUR |
|
|
Бутил красный / PTFE серый |
1.6 |
55° по Шору A |
100 |
3205518 |
|
|
|
Силикон белый / PTFE красный, UltraClean™ |
1.3 |
45° по Шору A |
100 |
3205580 |
|
|
|
Силикон синий прозрачный / PTFE белый, UltraClean™ |
1.3 |
45° по Шору A |
100 |
3205516 |
|
|
|
Силикон белый / PTFE синий, UltraClean™ |
1.5 |
55° по Шору A |
100 |
3205517 |
|
|
|
Силикон белый / PTFE синий, UltraClean™, |
1.3 |
45° по Шору A |
100 |
3151907 |
|
|
|
Бутил красный / PTFE серый, |
1.6 |
55° по Шору A |
100 |
3151908 |
|
|
![]() |
Виалы Fisherbrand® с навинчивающейся крышкой ND24 и крышки Наши виалы с навинчивающейся крышкой, соответствующие нормам EPA, производятся из бесцветного или янтарного стекла, объемом |
Виалы Fisherbrand® с навинчивающейся крышкой ND24 (EPA) |
|||||||
Тип |
Емкость, мл |
Размеры, мм |
Шт. / упак. |
Кат. №. |
EUR |
|
|
Бесцветное стекло |
20 |
57x27.50 |
100 |
3205114 |
|
|
|
Бесцветное стекло |
30 |
72,5x27.5 |
100 |
3205115 |
|
|
|
Бесцветное стекло |
40 |
95x27.5 |
100 |
3205099 |
|
|
|
Бесцветное стекло |
60 |
140x27.5 |
100 |
3205566 |
|
|
|
Янтарное стекло |
20 |
57x27.5 |
100 |
3205117 |
|
|
|
Янтарное стекло |
30 |
72,5x27.5 |
100 |
3205564 |
|
|
|
Янтарное стекло |
40 |
95x27.5 |
100 |
3205565 |
|
|
|
Янтарное стекло |
60 |
140x27.5 |
100 |
3205567 |
|
|
Навинчивающиеся крышки Fisherbrand® UltraBond™ ND24 Мы предлагаем крышки UltraBondTM ND24, в которых собственно крышка и силикон/PTFE вставка (liner) образуют единое целое для избежания выпадания вставки из крышки. Этот эффект достигается за счет применения патентованной технологии, в которой используются не адгезивные вещества, а изменения молекулярной структуры контактирующих веществ, что обеспечивает прочную фиксацию |
![]() |
Навинчивающиеся крышки Fisherbrand® UltraBond™ ND24 |
|||||||
Тип |
Толщина, мм |
Жесткость |
Шт. / упак. |
Кат. №. |
EUR |
|
|
Силикон натуральный / PTFE бежевый, крышка с отверстием (EPA-Quality) |
3.2 |
45° по Шору A |
100 |
3205100 |
|
|
|
Силикон натуральный / PTFE бежевый, крышка без отверстия (EPA-Quality) |
3.2 |
45° по Шору A |
100 |
3205118 |
|
|
Полипропиленовые навинчивающиеся крышки Fisherbrand® ND24 в сборе
|
Полипропиленовые навинчивающиеся крышки Fisherbrand® ND24 в сборе |
|||||||
Тип |
Толщина, мм |
Жесткость |
Шт. / упак. |
Кат. №. |
EUR |
|
|
Бутил красный / PTFE серый, отверстие 12,5 мм |
2.5 |
55° по Шору A |
100 |
3205568 |
|
|
|
Бутил красный / PTFE серый, без отверстия |
2.5 |
55° по Шору A |
100 |
3205569 |
|
|
|
Силикон натуральный / PTFE бежевый, отверстие 12,5 мм (EPA-Quality) |
3.2 |
45° по Шору A |
100 |
3205116 |
|
|
|
Силикон натуральный / PTFE бежевый, без отверстия (EPA-Quality) |
3.2 |
45° по Шору A |
100 |
3205570 |
|
|
Навинчивающиеся крышки Fisherbrand® 24 мм, без септ |
|||||||
Тип |
Материал |
Шт. / упак. |
Кат. №. |
EUR |
|
|
|
Белая, с отверстием |
Полипропилен |
100 |
3205101 |
|
|
|
|
Белая, без отверстия |
Полипропилен |
100 |
3205102 |
|
|
|
Септы Fisherbrand® для навинчивающихся крышек 24 мм (EPA) |
|||||||
Тип |
Толщина, мм |
Жесткость |
Шт. / упак. |
Кат. №. |
EUR |
|
|
Бутил красный / PTFE серый (только в разобранном виде) |
1.6 |
55° по Шору A |
1000 |
3205557 |
|
|
|
Бутил красный / PTFE серый |
2.5 |
55° по Шору A |
1000 |
3205558 |
|
|
|
Силикон натуральный / PTFE бежевый (EPA-Quality) |
3.2 |
45° по Шору A |
1000 |
3205556 |
|
|
|
Силикон белый / PTFE синий, перекрестно-шлицованный |
1.5 |
55° по Шору A |
1000 |
3205555 |